Stampa…
Bilance analitiche, Practum®
Fornitore: Sartorius Balances
PRACTUM224-1S PRACTUM124-1S PRACTUM64-1S
611-2660EA 2910 EUR
611-2660 611-2657 611-2889
Bilance analitiche, Practum®
Bilance
Una pratica bilancia base che incorpora la rinomata tecnologia di pesatura Sartorius per risultati professionali affidabili. Tra le applicazioni: pesatura generale, densità, percentuale, pesata di controllo, mantenimento picco, conteggio e media. I risultati possono essere trasferiti mediante interfaccia mini-USB a una stampante o a un computer direttamente in un foglio di calcolo Microsoft Excel® senza bisogno di software aggiuntivi. Menu con una scelta di 10 lingue.
  • Touchscreen a colori a contrasto elevato
  • Calibrazione e regolazione automatiche con peso esterno opzionale
  • Robusta protezione anticorrente completamente smontabile per facilitare le operazioni di pulizia
  • Blocco da parte del supervisore per la protezione contro modifiche involontarie delle impostazioni
  • Protezione da sovraccarico incorporata
Informazioni per l'ordine: Fornito con adattatore di rete universale, coperchio protettivo e guida applicativa, senza peso di taratura.