Stampa…
VWR®, Pellicola sigillante per automazione
Fornitore: VWR Collection
731-0307EA 778 EUR
731-0307 731-0308 731-0306
VWR®, Pellicola sigillante per automazione
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola sigillante adesiva o fogli in rotoli su bobina in plastica, per utilizzi con sigillatrici di micropiastre automatizzate a resa elevata.
  • Rotoli continui, senza giunzioni
  • La pellicola o il foglio non si estende oltre il bordo della bobina in plastica
  • L'imballo sicuro e antistatico protegge l'articolo durante la spedizione e facilita l'allineamento e l'adesione
Pellicola sigillante per qPCR, cristallizzazione proteica con metodo sitting-drop, HTS e conservazione
Poliolefina incolore con adesivo in silicone estremamente resistente e sensibile alla pressione per qPCR, cristallizzazione proteica con metodo sitting-drop, HTS, conservazione e applicazioni di incubazione generiche.
- Resistente a DMSO
- Esente da nucleasi, acidi nucleici e pirogeni
- Offre un'aderenza alla piastra uguale alle pellicole termosigillanti, senza l'inconveniente del calore
Foglio sigillante per PCR, HTS e crioconservazione
Lamina di alluminio forabile con adesivo acrilico sensibile alla pressione per PCR, HTS e crioconservazione.
- Resistente a DMSO
- Facilmente forabile per il recupero del campione
- Esente da nucleasi, acidi nucleici e pirogeni
Pellicola sigillante per coltura di cellule e tessuti
Pellicole in rayon traspirante per coltura di cellule e tessuti.
- Non citotossico
- Elevata permeabilità ai gas
- Facilmente forabile per il recupero del campione
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.