Stampa…
VWR®, Pellicola sigillante per colture biologiche
Fornitore: VWR Collection
731-0315EA 150 EUR
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Pellicola sigillante per colture biologiche
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola in rayon con adesivo di grado medico. Pellicola idrofobica porosa in formato di rotolo di fogli per sigillare piastre di coltura di tessuti, BioBlock e piastre da 96 pozzetti che richiedono lo scambio di gas per la proliferazione cellulare o batterica.
  • Range di temperatura consigliato da −20 a +80 °C
  • Spessore totale 139,7 μm
  • Pellicole con incisioni separate da bande rosse per un'applicazione semplice
  • Forabili e traspiranti
Informazioni per l'ordine: Ogni rotolo contiene pellicola sufficiente per coprire 50 piastre.