Stampa…
VWR®, Pellicola sigillante per ELISA e incubazione generica
Fornitore: VWR Collection
731-0309EA 220 EUR
731-0309 731-0310 731-0311 731-0312
VWR®, Pellicola sigillante per ELISA e incubazione generica
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola in poliestere con adesivo acrilico. Pellicole non forabili in rotolo consigliate per test ELISA, incubazione generica e conservazione a breve termine.
  • Range di temperatura consigliato da −40 a +120 °C
  • Spessore totale 64,8 μm (pellicola 38,1 μm, adesivo 26,7 μm)
  • Pellicole con incisioni separate da bande verdi per un'applicazione semplice
  • Per ridurre al minimo l'evaporazione e prevenire la contaminazione tra i pozzetti
Informazioni per l'ordine: Ogni rotolo contiene pellicola sufficiente per coprire 100 micropiastre.