Stampa…
Bilance industriali, bilancia da banco compatta Ranger® 3000
Fornitore: OHAUS
30060902 30031703 30031706 30031704 30031705 30060904 30060905 30060906 30031702 30060903
611-2596EA 600 EUR
611-2596 611-2582 611-2585 611-2583 611-2584 611-2598 611-2599 611-2611 611-2581 611-2597
Bilance industriali, bilancia da banco compatta Ranger® 3000
Bilance
Bilancia multiuso compatta e semplice da utilizzare per risultati rapidi e precisi. Le modalità di applicazione includono: pesata, pesata percentuale, conteggio pezzi, accumulazione e pesatura dinamica.
  • Ampio display LCD retroilluminato
  • Portatile con struttura in plastica ABS leggera (peso netto 4,2 kg) e batteria ricaricabile
  • Tastiera semplice con 5 tasti
  • Stabilizzazione entro 1 secondo
  • Capacità pesata da sotto
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili ulteriori opzioni di connettività, tra cui Ethernet opzionale, seconda RS232 o USB eMore Product Information