Stampa…
Sistema di rilevamento delle proteine, BLItz™
Fornitore: PALL FORTEBIO
18-5082 18-5019 18-5022 18-5060
733-2138EA 913 EUR
733-2138 733-2145 733-2141 733-2148
Sistema di rilevamento delle proteine, BLItz™
Analizzatori Analizzatori di Proteine
Il sistema BLItz™ consente a singoli utenti una rilevazione delle proteine senza l'utilizzo di marcatori.
  • Determinazione istantanea della presenza/assenza delle proteine, analisi delle cinetiche di legame
  • Analisi quantitative delle proteine in pochi secondi e lo sviluppo di immunodosaggi in pochi minuti
  • Nessun marcatore è necessario, per risparmiare tempo e costi dei reagenti
  • Sono richiesti piccoli volumi di campioni
  • Con un ingombro ridotto e un prezzo contenuto, il sistema BLItz™ rileva le proteine attive in gocce di campione
Utilizzando laMore Product Information