Stampa…
Bilance industriali, bilance da banco compatte Valor™ 7000
Fornitore: OHAUS
30060916 30060912 30031823 30031824 30031826 30060915 30031825 30060913 30031822 30060914
611-2621EA 680 EUR
611-2621 611-2617 611-2592 611-2593 611-2595 611-2620 611-2594 611-2618 611-2591 611-2619
Bilance industriali, bilance da banco compatte Valor™ 7000
Bilance
Una bilancia per alimenti progettata per potenziare la produttività delle operazioni di pesata di alimenti e proporzione, completa di sensori senza contatto per eseguire determinate funzioni senza azionare alcun pulsante e riducendo quindi la contaminazione della bilancia. La bilancia Valor 7000 è dotata di certificazione di sicurezza per l'uso con alimenti, Food Safety Certification (NSF) e supporta sistemi di qualità conformi a HACCP.
  • Sensori senza contatto anteriori e posteriori
  • Doppio display retroilluminato, anteriore e posteriore per pesate