Stampa…
Bilance industriali, bilancia compatta Ranger® 3000
Fornitore: OHAUS
30031786 30031783 30031784 30031782 30060907 30031785 30060911 30060910 30060908 30060909
611-2590EA 530 EUR
611-2590 611-2587 611-2588 611-2586 611-2612 611-2589 611-2616 611-2615 611-2613 611-2614
Bilance industriali, bilancia compatta Ranger® 3000
Bilance
Una bilancia contapezzi compatta e multiuso per risultati precisi e rapidi in applicazioni di pesata, conteggio pezzi, verifica del conteggio e accumulazione. Design intuitivo con tre display retroilluminati dedicati, otto tasti funzione, pesata a tre controlli, spie e tastierino numerico completo. Piatto in acciaio inossidabile e involucro in ABS per agevolare le operazioni di pulizia.
  • Tre display retroilluminato per conteggio, peso e peso pezzi
  • Alimentazione di rete con batteria ricaricabile interna per utilizzo portatile
  • Memoria interna con funzione libreria per 30 voci, per dati tra cui media dei pesi dei pezzi, controllo del conteggio o della pesatura, parametri, pesi delle tare e pesi o conteggi accumulati
  • Stabilizzazione entro 1 secondo
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili ulteriori opzioni di connettività, tra cui Ethernet opzionale, seconda RS232 o USB e seconda piattaforma opzionale. Sono disponibili anche versioni omologate. Per ulteriori dettagli, consultare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor locale.