Stampa…
Guanti per camera bianca, in nitrile, sterili, TouchNTuff® 93-700
Fornitore: Ansell
93-700/6.5-7 93-700/7.5-8 93-700/8.5-9 93-700/9.5-10
112-2790EA 901 EUR
112-2790 112-2791 112-2792 112-2793
Guanti per camera bianca, in nitrile, sterili, TouchNTuff® 93-700
Guanti
Realizzati in nitrile, questi guanti offrono un'elevata resistenza ai prodotti chimici e una resistenza tre volte superiore alla foratura dei guanti in lattice standard.
  • Finitura antiscivolo sulle dita, sterili, non talcati
  • Bordino per una maggiore indossabilità
  • L'esclusiva formulazione assicura un alto livello di comfort e una maggiore protezione dell'avambraccio (polsino più lungo)
  • Senza proteine di lattice di gomma naturale: i guanti possono essere indossati da persone sensibili al lattice (tipo I)
  • I guanti sono sottoposti a post-lavaggio, imballati a paia e sterilizzati per offrire la soluzione ottimale per applicazioni in ambienti critici
I guanti sono abbastanza sottili per offrire la massima manualità per lavori di precisione, ma sufficientemente resistenti per resistere agli strappi e al contatto con agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni in ambienti critici (ISO classe 5 o superiore) che richiedono sterilità.
Length: 300 mm
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
Confezione: One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom compatible, IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.