Stampa…
Guanti in poliisoprene per camere bianche, TouchNTuff® 83-300/83-500
Fornitore: Ansell
83-500/5.5 83-500/6 83-500/6.5 83-500/7 83-500/7.5 83-500/8 83-500/8.5 83-500/9 83-300/9 83-300/5.5 83-300/6 83-300/6.5 83-300/7 83-300/7.5 83-300/8 83-300/8.5
112-2782EA 1210 EUR
112-2782 112-2783 112-2784 112-2785 112-2786 112-2787 112-2788 112-2789 112-3182 112-3175 112-3176 112-3177 112-3178 112-3179 112-3180 112-3181
Guanti in poliisoprene per camere bianche, TouchNTuff® 83-300/83-500
Guanti
Guanti in polimero sottile monouso per sensibilità tattile elevata e protezione sia per i lavoratori che per i prodotti in ambienti bagnati e asciutti diversi che richiedano il controllo delle contaminazioni.
  • Finitura antiscivolo, sterili o non sterili, non talcati
  • Specifici per le mani e comodi da indossare per un lungo periodo di tempo
  • Non contengono lattice di gomma naturale: sicuri per tecnici di laboratorio sensibili al lattice (tipo I)
  • SureFit Technology™: i guanti aderiscono saldamente all'avambraccio e i polsini non si arrotolano
  • Rivestimento interno per indossare i guanti in maniera semplice sia con le mani bagnate che asciutte
  • Finitura antiscivolo per evitare scivolamenti
Ideali per personale a contatto con prodotti chimici potenzialmente pericolosi, in quanto i guanti sono resistenti agli schizzi di prodotti chimici. Idonei anche per utilizzi in camere bianche di classe ISO 5 o superiore.
Length: 305 - 310 mm
Thickness: 0,21 ±0,04 mm (palm, single wall)
Colour: White
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.0
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Confezione: Non sterile version (83-300): 20 right and left hand gloves packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag, 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.
Sterile version (83-500): One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom-compatible IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.