Stampa…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14 H59495.22
H59495.14EA 79.7 EUR
H59495.14 H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 106 °C (11 mmHg)
Densità: 1,064
Flash Pt: 96 °C (205 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001631
CAS Number: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5