Stampa…
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2132-25G B2132-5G
TCIAB2132-25GEA 288 EUR
TCIAB2132-25G TCIAB2132-5G
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole (β-bromocatecholborane)
Formula: C₆H₄BBrO₂
Punto di ebollizione: 76°C
Punto di fusione: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013341
CAS Number: 51901-85-0
UN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&vid=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark purple powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %