Stampa…
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
B2850-25G B2850-5G
TCIAB2850-25GEA 222 EUR
TCIAB2850-25G TCIAB2850-5G
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Peso molecolare: 209,0809 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321310
CAS Number: 17739-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521018c8db97a4a6e70c3165a9706c910baa402d&vid=521018c8db97a4a6e70c3165a9706c910baa402d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %