Stampa…
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
A2157-1G A2157-5G
TCIAA2157-1GEA 25 EUR
TCIAA2157-1G TCIAA2157-5G
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Allylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₇BO₂
Punto di ebollizione: 35°C
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00013347
CAS Number: 72824-04-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&vid=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %