Stampa…
Acetoxyacetyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050 370070250
ACRO370070050EA 37.1 EUR
ACRO370070050 ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Formula: C₄H₅ClO₃
Peso molecolare: 136,53 g/mol
Punto di ebollizione: 64…68 °C (25 mmHg)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011535
CAS Number: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %