Stampa…
Tionile cloruro 1 M in dichloromethane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 54.4 EUR
H31857.AE H31857.AP
Tionile cloruro 1 M in dichloromethane
Tionile cloruro
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Formula: Cl₂OS
Densità: 1,35
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011449
CAS Number: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 2922
ADR: 8,III