Propylene glycol diacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 186°C Punto di fusione: -31°C Flash Pt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00026201 CAS Number: 623-84-7 EINECS: 210-817-6 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...