3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
C₁₀H₂₀O₅Si Punto di ebollizione: 110°C Flash Pt: 92°C |
MDL Number:
MFCD00008593 CAS Number: 2530-85-0 EINECS: 219-785-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |