Stampa…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate ≥98.5% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0082-25ML M0082-500ML M0082-100ML
TCIAM0082-25MLEA 18 EUR
TCIAM0082-25ML TCIAM0082-500ML TCIAM0082-100ML
2-Dimethylaminoethyl methacrylate ≥98.5% (by GC) stabilizzato
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: -30°C
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD00008589
CAS Number: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&vid=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %