(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M in THF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 17°(63°F)
Boiling Point: 40°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Formula:
C₄H₉F₃Si Punto di ebollizione: 40 °C Densità: 0,895 Flash Pt: 17 °C (63 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS Number: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3,II |