Stampa…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (by GC) free radical
Fornitore: TCI
Attenzione
A1343-1G A1343-5G
TCIAA1343-1GEA 55 EUR
TCIAA1343-1G TCIAA1343-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (by GC) free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
Punto di ebollizione: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006479
CAS Number: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b99ab50e7cd6146706d8e848a4ed4aa34d9fbf&vid=26a8e786d68ae1b52b43c79fbec8d1da7c03fb76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 36.0 to 42.0 deg-C