Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₄O₆ Punto di ebollizione: 382°C |
MDL Number:
MFCD00005098 CAS Number: 14187-32-7 EINECS: 238-041-3 Merck Index: 14,02602 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 162.0 to 165.0 deg-C |