9-Methylacridine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H33718.MD
H33718.03
H33718.MDEA
56.6
EUR
H33718.MD
H33718.03
9-Methylacridine 96%
9-Methylacridine
Formula:
C₁₄H₁₁N Peso molecolare: 193,25 g/mol Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143523 CAS Number: 611-64-3 EINECS: 210-272-4 |