(±)-Camphorquinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
154570050
154570100
154570500
ACRO154570050EA
58.7
EUR
ACRO154570050
ACRO154570100
ACRO154570500
(±)-Camphorquinone 99%
(±)-Camphorquinone
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 198…202 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064160 CAS Number: 10373-78-1 EINECS: 233-814-1 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 204 °C |
GC | ≥98.5 % |