Stampa…
Phosphoryl tribromide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 163 EUR
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Phosphoryl tribromide 95%
Phosphoryl tribromide
Formula: Br₃OP
Peso molecolare: 286,69 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56 °C
Densità: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036298
CAS Number: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07505
Visualizza i codici
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %