Stampa…
Alluminio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A1831-100G A1831-500G
TCIAA1831-100GEA 16 EUR
TCIAA1831-100G TCIAA1831-500G
Alluminio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180…181 °C
Densità: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&vid=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %