Stampa…
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
P1001-25G P1001-5G
TCIAP1001-25GEA 250 EUR
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₅N
Peso molecolare: 137,22 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003162
CAS Number: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&vid=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %