Vinyl benzoate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₉H₈O₂ Peso molecolare: 148.16 g/mol Punto di ebollizione: 203°C Flash Pt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00048141 CAS Number: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |