Stampa…

Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde

P0425-25G P0425-500G P0425-100G
TCIAP0425-25GEA 51 EUR
TCIAP0425-25G TCIAP0425-500G TCIAP0425-100G
Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₅NO
Peso molecolare: 107,11 g/mol
Punto di ebollizione: 181°C
Flash Pt: 77°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006290
CAS Number: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&vid=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR