Stampa…
4-Nitro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
D1085-25G D1085-500G
TCIAD1085-25GEA 16 EUR
TCIAD1085-25G TCIAD1085-500G
4-Nitro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-o-xylene
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…32 °C
Densità: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007268
CAS Number: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN: 3447
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34d3e0f42612e3772b6ed8bb3e98dd7a04f899&vid=1b41c544b342186369f997848634e8576145e117&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity