Stampa…
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
H34459.03 H34459.06
H34459.03EA 62.3 EUR
H34459.03 H34459.06
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di fusione: 257…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00448778
CAS Number: 720-73-0