Stampa…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 87.6 EUR
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉FO₂
Punto di fusione: 243…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631909
CAS Number: 5731-10-2