Stampa…

2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

T1299-1ML T1299-5ML
TCIAT1299-1MLEA 35 EUR
TCIAT1299-1ML TCIAT1299-5ML
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥95.0% (by GC)
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formula: C₆H₁₁NSSi
Peso molecolare: 157.31 g/mol
Punto di ebollizione: 57°C
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066274
CAS Number: 79265-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e56a4e2dc949f79b4f9d7dc77a1ed72ec0e41c8&vid=2e56a4e2dc949f79b4f9d7dc77a1ed72ec0e41c8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR