Stampa…
Nerol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
N0077-25ML N0077-500ML
TCIAN0077-25MLEA 17 EUR
TCIAN0077-25ML TCIAN0077-500ML
Nerol ≥98.0% (by GC)
Nerol
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD00063204
CAS Number: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Merck Index: 14,06475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&vid=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %