Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H59404.06 H59404.18
H59404.06EA 36.1 EUR
H59404.06 H59404.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide ≥97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formula: C₆H₁₁IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701101
CAS Number: 35935-34-3