Stampa…
(±)-Methyl-2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0758-25ML M0758-100ML
TCIAM0758-25MLEA 18 EUR
TCIAM0758-25ML TCIAM0758-100ML
(±)-Methyl-2-methylbutyrate ≥98.0% (by GC)
(±)-Methyl-2-methylbutyrate
Formula: C₆H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 115°C
Flash Pt: 21°C
MDL Number: MFCD00009335
CAS Number: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&vid=b2982faff22754ca99563bc8df0f471e920abae2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %