Stampa…
Arancio metile ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0596-100GEA 102 EUR
0596-100G 0596-25G
Arancio metile ACS
Arancio metile
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Punto di ebollizione: ~90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Visualizza i codici
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass