Stampa…
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: DFDNB
D1649-25G D1649-5G
TCIAD1649-25GEA 126 EUR
TCIAD1649-25G TCIAD1649-5G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) ≥97.0% (by GC)
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene)
Formula: C₆H₂F₂N₂O₄
Punto di ebollizione: 132 °C (2 -rr)
Punto di fusione: 74…76 °C
Densità: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007052
CAS Number: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da43369bb99f00c8581949c49537aea7551432e1&vid=0b2a5b91a983dce0917189a70e9f8b871198e7b4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity