Stampa…
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 53 EUR
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: –11 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89°C
MDL Number: MFCD00007051
CAS Number: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %