Stampa…
Tecnazene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tecnazene, 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
T0624-25G T0624-500G
TCIAT0624-25GEA 26 EUR
TCIAT0624-25G TCIAT0624-500G
Tecnazene ≥98.0% (by GC)
Tecnazene
Formula: C₆HCl₄NO₂
Peso molecolare: 260,89 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 99 °C
Densità: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007066
CAS Number: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e7c4ff035bbb8f4359df5b8bdb33578b9ce2576&vid=de9a01bb61b11d81d0ab7900ca783d53ef651807&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C