Stampa…
1-Chloro-3-iodobenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper chip
C0190-25G C0190-5G
TCIAC0190-25GEA 67 EUR
TCIAC0190-25G TCIAC0190-5G
1-Chloro-3-iodobenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Chloro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₄ClI
Punto di ebollizione: 228°C
Punto di fusione: 54,5 °C
Densità: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
MDL Number: MFCD00001046
CAS Number: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %