Stampa…
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Fornitore: TCI
Attenzione
D2933-5G D2933-1G
TCIAD2933-5GEA 65 EUR
TCIAD2933-5G TCIAD2933-1G
2,5-Dihydroxybenzoic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 202…206 °C
Densità: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002460
CAS Number: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,04398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b91c98654769c073aa7ce10a3769ba31210ee2c1&vid=f27ec5252c63e9563d6a11ee928a168dfa818d3c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %