Stampa…
4-(Dimethylamino)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid
D0724-25G D0724-500G
TCIAD0724-25GEA 21 EUR
TCIAD0724-25G TCIAD0724-500G
4-(Dimethylamino)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 297 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 243°C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002537
CAS Number: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 14,03232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950baf9fdaf4a56eaa95b8986cb8a4bb05d49a13&vid=819cd097cc5f54631ddec73819b8b33a4f2c8e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency