Stampa…

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M0738-25ML M0738-500ML M0738-100ML
TCIAM0738-25MLEA 18 EUR
TCIAM0738-25ML TCIAM0738-500ML TCIAM0738-100ML
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Formula: C₆H₇F₃O₂
Peso molecolare: 168,12 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 25°C
MDL Number: MFCD00013576
CAS Number: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&vid=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR