1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with silver chip
Formula:
C₅H₉Br Punto di ebollizione: 135°C Densità: 1,293 g/cm³ (15 °C) Flash Pt: 40°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000242 CAS Number: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |