1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
H0846-25G
H0846-5G
TCIAH0846-25GEA
85
EUR
TCIAH0846-25G
TCIAH0846-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Formula:
C₁₀H₃F₁₇ Punto di ebollizione: 147°C Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039246 CAS Number: 21652-58-4 EINECS: 244-503-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |