1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P1102-25G
P1102-5G
P1102-100G
TCIAP1102-25GEA
72
EUR
TCIAP1102-25G
TCIAP1102-5G
TCIAP1102-100G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene ≥96.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Formula:
C₈H₃F₁₃ Punto di ebollizione: 103°C Densità: 1,56 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00039249 CAS Number: 25291-17-2 EINECS: 246-791-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |