Stampa…

Propargyl chloride ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne

P0810-25ML P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA 44 EUR
TCIAP0810-25ML TCIAP0810-5ML
Propargyl chloride ≥97.0% (by GC)
Propargyl chloride
Formula: C₃H₃Cl
Peso molecolare: 74,51 g/mol
Punto di ebollizione: 57°C
Punto di fusione: –77 °C
Densità: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Flash Pt: 19°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000980
CAS Number: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&vid=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR