Acido trifluoroacetico per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
TFA
0993-500MLEA
516
EUR
0993-500ML
Acido trifluoroacetico per biotecnologie
Acido trifluoroacetico
Formula:
C₂HF₃O₂ Peso molecolare: 114,02 g/mol Punto di ebollizione: 71,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,490 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |