Stampa…
4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (by GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobutan-1-ol
C0144-25G C0144-500G
TCIAC0144-25GEA 35 EUR
TCIAC0144-25G TCIAC0144-500G
4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (by GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
4-Chloro-1-butanol
Formula: C₄H₉ClO
Peso molecolare: 108,57 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa)
Densità: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002967
CAS Number: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e6377ce4edce9479b7862e457920716f9768f0&vid=96c588e1a72215366c5b5a8165a6719ec12eb569&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %